Hliník ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
41358.FI
41358.GH
41358.FIEA
114.72
EUR
41358.FI
41358.GH
Hliník ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Hliník
Purity: 99.0%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |