Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
40762.FI
40762.GH
40762.HP
40762.FIEA
91.05
EUR
40762.FI
40762.GH
40762.HP
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Hliník
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |