Hliník ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
40682.DJ
40682.HF
40682.DJEA
2055.35
EUR
40682.DJ
40682.HF
Hliník ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Hliník
Purity: 99.995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: Circular disc on permanent mylar support
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Microelectronics, contacts and coatings
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |