Hliník 99,99 Metals basis, wire, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
40676.G1
40676.G5
40676.G1EA
365.71
EUR
40676.G1
40676.G5
Hliník 99,99 Metals basis, wire, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Hliník
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.0053g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |