Tlačiť
Hliník, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 81.83 EUR
36293.22 36293.36
Hliník, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Hliník
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134029
Číslo CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321