Hliník ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
00632.36
00632.A3
00632.36EA
89.45
EUR
00632.36
00632.A3
Hliník ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Hliník
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-90-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |