Hliník 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
00005.G5
00005.G9
00005.G5EA
76.51
EUR
00005.G5
00005.G9
Hliník 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Hliník
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.034g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |