Tlačiť
Strontium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
460346-25G 460346-5G
SIAL460346-25GEA 4144.81 EUR
SIAL460346-25G SIAL460346-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Vzorec: Sr
Teplota varu: 1151 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 570…660 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Číslo MDL: MFCD00134060
Číslo CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
OSN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994