Strontium ≥99.8% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
42929.06
42929.14
42929.06EA
927.8
EUR
42929.06
42929.14
Strontium ≥99.8% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Strontium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-24-6
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Gold
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134060
Vzorec:
Sr Teplota varu: 1151 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 570…660 °C Hustota: 2,38 g/cm³ (770 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134060 Číslo CAS: 7440-24-6 EINECS: 231-133-4 OSN: 3208 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08994 |