Tlačiť
hořčík ≥99.5% purum, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
63035-1KG-F 63035-250G-F
SIAL63035-1KG-FEA 111.51 EUR
SIAL63035-1KG-F SIAL63035-250G-F
hořčík ≥99.5% purum, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6