Tlačiť
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
200905-100G 200905-2.5KG 200905-500G
SIAL200905-100GEA 27.32 EUR
SIAL200905-100G SIAL200905-2.5KG SIAL200905-500G
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6