hořčík ≥99%, turnings
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08120.22
L08120.36
L08120.0E
L08120.22EA
31.53
EUR
L08120.22
L08120.36
L08120.0E
hořčík ≥99%, turnings
hořčík
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-95-4
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Teplota varu: 1091 °C Teplota tavenia: 650 °C Hustota: 1,738 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III |