hořčík ≥99.98% (metals basis), turnings -4 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36193.18
36193.30
36193.18EA
58.16
EUR
36193.18
36193.30
hořčík ≥99.98% (metals basis), turnings -4 mesh
hořčík
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-95-4
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Vzorec:
Mg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III |