hořčík ≥99.8% (metals basis), turnings
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
78.22
EUR
10232.22
10232.36
10232.A4
hořčík ≥99.8% (metals basis), turnings
hořčík
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III |