Tlačiť
hořčík 99.9+% (trace metals basis), turnings
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 223.02 EUR
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
hořčík 99.9+% (trace metals basis), turnings
hořčík
Vzorec: Mg
Teplota tavenia: 651 °C
Teplota vzplanutia: 500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
OSN: 1869
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)