Tlačiť
hořčík ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 49.34 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
hořčík ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
OSN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %