hořčík ≥99.6% (metals basis excluding Ca), powder -100+200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36194.18
36194.30
36194.18EA
85.04
EUR
36194.18
36194.30
hořčík ≥99.6% (metals basis excluding Ca), powder -100+200 mesh
hořčík
Purity: 99.6%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: Ca typically 0.1-1%
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Vzorec:
Mg Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 651 °C Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 500 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1418 ADR: 4.3,II |