hořčík ≥99.8%, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
10233.09EA
96.67
EUR
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
hořčík ≥99.8%, powder -325 mesh
hořčík
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1418 ADR: 4.3,II |