Tlačiť
hořčík, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
474754-25G 474754-5G
SIAL474754-25GEA 2111.91 EUR
SIAL474754-25G SIAL474754-5G
hořčík, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
OSN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675