Tlačiť
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
403148-250G 403148-50G
SIAL403148-250GEA 477.74 EUR
SIAL403148-250G SIAL403148-50G
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6