hořčík ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43355.KF
43355.KM
43355.KJ
43355.KFEA
54.95
EUR
43355.KF
43355.KM
43355.KJ
hořčík ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
hořčík
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈2.1g/piece
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 651 °C Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |