hořčík ≥99.95% (metals basis), slug, annealed, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43297.09
43297.18
43297.09EA
183.31
EUR
43297.09
43297.18
hořčík ≥99.95% (metals basis), slug, annealed, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
hořčík
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.09g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 651 °C Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |