hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43202.FF
43202.FI
43202.FFEA
271.16
EUR
43202.FF
43202.FI
hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
hořčík
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Vzorec:
Mg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III |