hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40604.FF
40604.FI
40604.GH
40604.FFEA
290.81
EUR
40604.FF
40604.FI
40604.GH
hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
hořčík
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III |