hořčík ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
10231.KGEA
95.47
EUR
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
hořčík ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
hořčík
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈450g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Vzorec:
Mg Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 651 °C Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 OSN: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |