Tlačiť
lithium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
444456-10G 444456-50G
SIAL444456-10GEA 72.2 EUR
SIAL444456-10G SIAL444456-50G
lithium, Sigma-Aldrich®
lithium
Vzorec: Li
Teplota varu: 1317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 179 °C
Hustota: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134051
Číslo CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
OSN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542