Tlačiť
lithium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
265993-100G 265993-25G
SIAL265993-100GEA 792.62 EUR
SIAL265993-100G SIAL265993-25G
lithium, Sigma-Aldrich®
lithium
Vzorec: Li
Teplota varu: 1317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 179 °C
Hustota: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134051
Číslo CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
OSN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542