Tlačiť
Oxid ceričitý 20% in water, colloidal dispersion
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ceric oxide, Cerium dioxide
40125.22 40125.36 40125.A3
40125.22EA 54.15 EUR
40125.22 40125.36 40125.A3
Oxid ceričitý 20% in water, colloidal dispersion
Oxid ceričitý
CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid Density: 1.22 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010933
Vzorec: CeO₂
Hustota: 1,22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010933
Číslo CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4