Chlornan sodný solution 5% (w/w), Technical Grade
Dodávateľ: PanReac AppliChem
|
Nebezpečí
|
212297.1214
212297.1211
APPC212297.1214EA
125.78
EUR
APPC212297.1214
APPC212297.1211
Chlornan sodný solution 5% (w/w), Technical Grade
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO Mw: 74.44 Teplota tavenia: -6 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011120 Číslo CAS: 7681-52-9 OSN: 1791 ADR: 8 III Merck Index: 13,08702 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometr.) | 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis) |