Tlačiť
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 40.02 EUR
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Hydroxid sodný
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.021 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5