Tlačiť
Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
420344-100G 420344-500G
SIAL420344-100GEA 161.65 EUR
SIAL420344-100G SIAL420344-500G
Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, powder, Sigma-Aldrich®
Polyacrylic acid sodium salt
Vzorec: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Hustota: 0,55 g/ml (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00147949
Číslo CAS: 9003-04-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Water (by Karl Fischer) 8 - 14%
pH (C=1%, H₂O) 6.0 - 9.0