Tlačiť
VWR®, Kryoboxy, poloviční, 136x66,5 mm
Dodávateľ: VWR Collection
479-7001EA 46.93 EUR
479-7001 479-7002 479-7003 479-7004 479-7000
VWR®, Kryoboxy, poloviční, 136x66,5 mm
Krabice Kryoboxy
Vlnitá lepenková krabice.
  • Voděodolný nátěr
  • Mrazitelné do –140 °C
  • K dispozici s přepážkami nebo bez nich
  • V různých výškách a pěti barvách
Pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.