Polydimethylsiloxane, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378372-1L
378372-250ML
SIAL378372-1LEA
620.54
EUR
SIAL378372-1L
SIAL378372-250ML
Polydimethylsiloxane, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.) Hustota: 0,968 g/ml (25 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00084411 Číslo CAS: 63148-62-9 |