Tlačiť
Polydimethylsiloxane, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378372-1L 378372-250ML
SIAL378372-1LEA 620.54 EUR
SIAL378372-1L SIAL378372-250ML
Polydimethylsiloxane, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.)
Hustota: 0,968 g/ml (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00084411
Číslo CAS: 63148-62-9