Polydimethylsiloxane, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
378356-1L
378356-250ML
SIAL378356-1LEA
610.51
EUR
SIAL378356-1L
SIAL378356-250ML
Polydimethylsiloxane, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.) Hustota: 0,96 g/ml |
Číslo MDL:
MFCD00084411 Číslo CAS: 63148-62-9 |