Tlačiť
Polydimethylsiloxane, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
378356-1L 378356-250ML
SIAL378356-1LEA 610.51 EUR
SIAL378356-1L SIAL378356-250ML
Polydimethylsiloxane, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.)
Hustota: 0,96 g/ml
Číslo MDL: MFCD00084411
Číslo CAS: 63148-62-9