Tlačiť
Polydimethylsiloxane, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378364-1L 378364-250ML
SIAL378364-1LEA 571.2 EUR
SIAL378364-1L SIAL378364-250ML
Polydimethylsiloxane, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.)
Hustota: 0,96 g/ml (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-62-9