Polydimethylsiloxane, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378364-1L
378364-250ML
SIAL378364-1LEA
571.2
EUR
SIAL378364-1L
SIAL378364-250ML
Polydimethylsiloxane, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Vzorec:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Teplota varu: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.) Hustota: 0,96 g/ml (25 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00132673 Číslo CAS: 63148-62-9 |