Tlačiť
Sodium chloride-³⁵Cl 99 atom % ³⁵Cl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
451940-100MG 451940-250MG
SIAL451940-100MGEA 3377.06 EUR
SIAL451940-100MG SIAL451940-250MG
Sodium chloride-³⁵Cl 99 atom % ³⁵Cl, Sigma-Aldrich®
Vzorec: Na³⁵Cl
Teplota tavenia: 801 °C (lit.)
Číslo MDL: MFCD00198119
Číslo CAS: 20510-55-8