Tlačiť
Ethylene oxide (oxirane) solution 2.5-3.3 M in THF
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
779202-25ML 779202-100ML 779202-1L
SIAL779202-25MLEA 166.47 EUR
SIAL779202-25ML SIAL779202-100ML SIAL779202-1L
Ethylene oxide (oxirane) solution 2.5-3.3 M in THF
Ethylene oxide (oxirane)
Vzorec: C₂H₄O
Teplota vzplanutia: –17 °C
Číslo MDL: MFCD00014482
Číslo CAS: 75-21-8
EINECS: 200-849-9
OSN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Molarity (in THF) 2,5 – 3,3 M