Tlačiť
Ternidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
461950010 461952500
ACRO461950010EA 569.59 EUR
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01721389
Číslo CAS: 1077-93-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %