Tlačiť
Sodium tetrathionate dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
461920250 461921000
ACRO461920250EA 147.61 EUR
ACRO461920250 ACRO461921000
Sodium tetrathionate dihydrate
Sodium tetrathionate dihydrate
Vzorec: Na₂O₆S₄·2H₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150868
Číslo CAS: 13721-29-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %