Tlačiť
Salmeterol xinafoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000 462171000
ACRO462175000EA 599.64 EUR
ACRO462175000 ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Vzorec: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
Mw: 603.76 g/mol
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00897708
Číslo CAS: 94749-08-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %