Tlačiť
3-Diethylamino-1-propyne 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 46.87 EUR
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Vzorec: C₇H₁₃N
Mw: 111.19 g/mol
Teplota varu: 118…120 °C
Hustota: 0.811 g/cm³
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039881
Číslo CAS: 4079-68-9
OSN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %