Tlačiť
Losartan potassium (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
462740050 462740250
ACRO462740050EA 125.55 EUR
ACRO462740050 ACRO462740250
Losartan potassium (by HPLC)
Losartan potassium
Vzorec: C₂₂H₂₃ClN₆O
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02092704
Číslo CAS: 124750-99-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)