Tlačiť
Lisinopril dihydrate 98.0-102% (dried basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
462610010 462610050
ACRO462610010EA 91.05 EUR
ACRO462610010 ACRO462610050
Lisinopril dihydrate 98.0-102% (dried basis)
Lisinopril dihydrate
Vzorec: C₂₁H₃₅N₃O₇
Teplota tavenia: 148 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01698825
Číslo CAS: 83915-83-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 9.5 %
Solubility (1 % in water) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (on dry substance)