Tlačiť
Gemfibrozil 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeric acid
461790050 461790250
ACRO461790050EA 86.64 EUR
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00079335
Číslo CAS: 25812-30-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %