Tlačiť
Betulinic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
462870010 462872500
ACRO462870010EA 519.45 EUR
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinic acid
Betulinic acid
Vzorec: C₃₀H₄₈O₃
Teplota tavenia: 295…298 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009619
Číslo CAS: 472-15-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %