Tlačiť
7-Hydroxyindole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
462290010 462292500
ACRO462290010EA 523.87 EUR
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hydroxyindole 95%
7-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00152102
Číslo CAS: 2380-84-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %