Tlačiť
Methylprednisolone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
338800010 338800050
ACRO338800010EA 107.1 EUR
ACRO338800010 ACRO338800050
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Vzorec: C₂₂H₃₀O₅
Teplota tavenia: 227…231 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00010591
Číslo CAS: 83-43-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +97° to +103° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)