Tlačiť
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride, Sapropterin 2HCl, Biopten, Sapropterin dihydrochloride, (R)-2-Amino-6-((1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(1H)-one dihydrochloride
328871000 328875000
ACRO328871000EA 252.31 EUR
ACRO328871000 ACRO328875000
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅N₅O₃·2HCl
Teplota tavenia: 250…255 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00891665
Číslo CAS: 69056-38-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥96.0 %