Tlačiť
Kyselina sírová 98% 98 determination_nitrogen
Dodávateľ: PanReac AppliChem
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 84.52 EUR
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Kyselina sírová 98% 98 determination_nitrogen
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330 °C
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.84
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%