Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 81.71 EUR
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Kyselina chlorovodíková 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Kyselina chlorovodíková
  • Miscible with water
Certifikácie: Traceable to NIST.
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001